Key Documents
SAB5702670
Sigma-Aldrich
Anti-HOOK2 Antibody, clone 8C9Q8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HOOK2, HK2, protein Hook homolog 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8C9Q8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.50 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSVDKAELCGSLLTWLQTFHVPSPCASPQDLSSGLAVAYVLNQIDPSWFNEAWLQGISEDPGPNWKLKVSNLKMVLRSLVEYSQDVLAHPVSEEHLPDVS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOOK2(29911)
Opis ogólny
Hook proteins are cytosolic coiled-coil proteins that contain conserved N-terminal domains, which attach to microtubules, and more divergent C-terminal domains, which mediate binding to organelles. The Drosophila Hook protein is a component of the endocytic compartment.[supplied by OMIM, Apr 2004]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HOOK2 (Q96ED9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1