SAB5702659
Anti-MRPS15 Antibody, clone 8Q8T5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
MRPS15, DC37, MPR-S15, RPMS15, S15mt, mitochondrial ribosomal protein S15
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8Q8T5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.50 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSIDQRKKMLKNLRNTNYDVFEKICWGLGIEYTFPPLYYRRAHRRFVTKKALCIRVFQETQKLKKRRRALKAAAAAQKQAKRRNPDSPAKAIPKTLKDSQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPS15(64960)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1