SAB5702658
Anti-CHM Antibody, clone 2F7W2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CHM, DXS540, GGTA, HSD-32, REP-1, TCD, CHM, Rab escort protein 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2F7W2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
101 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.40 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MADTLPSEFDVIVIGTGLPESIIAAACSRSGRRVLHVDSRSYYGGNWASFSFSGLLSWLKEYQENSDIVSDSPVWQDQILENEEAIALSRKDKTIQHVEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHM(1121)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1