Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702647
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ILF3, klon 0S2N7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CBTF, DRBF, DRBP76, MMP4, MPHOSPH4, MPP4, NF-AT-90, NF110, NF110b, NF90, NF90a, NF90b, NFAR, NFAR-1, NFAR2, TCP110, TCP80
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0S2N7, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.85 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MRPMRIFVNDDRHVMAKHSSVYPTQEELEAVQNMVSHTERALKAVSDWIDEQEKGSSEQAESDNMDVPPEDDSKEGAGEQKTEHMTRTLRGVMRVGLVAK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ILF3(3609)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko wiążące dwuniciowy RNA (dsRNA), które kompleksuje się z innymi białkami, dsRNA, małymi niekodującymi RNA i mRNA w celu regulacji ekspresji genów i stabilizacji mRNA. Białko to (NF90, ILF3) tworzy heterodimer z czynnikiem transkrypcyjnym 45 kDa (NF45, ILF2) wymaganym do ekspresji interleukiny 2 w komórkach T. Wykazano, że kompleks ten wpływa na redystrybucję jądrowego mRNA do cytoplazmy. Zablokowanie białka NF45 lub NF90 opóźnia wzrost komórek, prawdopodobnie poprzez hamowanie stabilizacji mRNA. W przeciwieństwie do tego, izoforma (NF110) tego genu, która jest głównie ograniczona do jądra, ma jedynie niewielki wpływ na wzrost komórek, gdy jej poziomy są zmniejszone. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.[dostarczone przez RefSeq, grudzień 2014].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego ILF3 (Q12906).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)