Kluczowe dokumenty
SAB5702627
Sigma-Aldrich
Anti-Calpain 1 Antibody, clone 10E6O5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CANP, CANP1, CANPL1, SPG76, muCANP, muCL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
10E6O5, monoclonal
application:
IF
WB
reaktywność gatunkowa:
human, rat, rat
metody:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10E6O5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
75 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.435 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DGATRTDICQGALGDCWLLAAIASLTLNDTLLHRVVPHGQSFQNGYAGIFHFQLWQFGEWVDVVVDDLLPIKDGKLVFVHSAEGNEFWSALLEKAYAKVNG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAPN1(823)
Opis ogólny
The calpains, calcium-activated neutral proteases, are nonlysosomal, intracellular cysteine proteases. The mammalian calpains include ubiquitous, stomach-specific, and muscle-specific proteins. The ubiquitous enzymes consist of heterodimers with distinct large, catalytic subunits associated with a common small, regulatory subunit. This gene encodes the large subunit of the ubiquitous enzyme, calpain 1. Several transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2010]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Calpain 1 (P07384).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)