Kluczowe dokumenty
SAB5702616
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-OPRD1, klon 1R4W8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
OPRD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1R4W8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.1 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MEPAPSAGAELQPPLFANASDAYPSACPSAGANASGPPGARSASSLALAIAITALYSAVCAVGLLGNVLVMFGIVRYTKMKTATNIYIFNLALADALATS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPRD1(4985)
Opis ogólny
Receptor sprzężony z białkiem G, który działa jako receptor dla endogennych enkefalin i dla podzbioru innych opioidów. Wiązanie ligandu powoduje zmianę konformacji, która wyzwala sygnalizację poprzez białka wiążące nukleotydy guaninowe (białka G) i moduluje aktywność efektorów niższego rzędu, takich jak cyklaza adenylanowa. Sygnalizacja prowadzi do zahamowania aktywności cyklazy adenylanowej. Hamuje uwalnianie neuroprzekaźników poprzez zmniejszenie prądów jonów wapnia i zwiększenie przewodnictwa jonów potasu. Odgrywa rolę w percepcji bólu i analgezji zależnej od opiatów. Odgrywa rolę w rozwoju tolerancji przeciwbólowej na morfinę.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego OPRD1 (P41143).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)