SAB5702611
Anti-Oncostatin M Antibody, clone 8O8K9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
OSM, oncostatin-M
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8O8K9, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.40 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MGVLLTQRTLLSLVLALLFPSMASMAAIGSCSKEYRVLLGQLQKQTDLMQDTSRLLDPYIRIQGLDVPKLREHCRERPGAFPSEETLRGLGRRGFLQTLN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OSM(5008)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1