Kluczowe dokumenty
SAB5702608
Sigma-Aldrich
Anti-KIF3A Antibody, clone 1C8K4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
FLA10, KLP-20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1C8K4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.15 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
YQEMIENYVHWNEDIGEWQLKCVAYTGNNMRKQTPVPDKKEKDPFEVDLSHVYLAYTEESLRQSLMKLERPRTSKGKARPKTGRRKRSAKPETVIDSLLQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIF3A(11127)
Opis ogólny
Microtubule-based anterograde translocator for membranous organelles. Plus end-directed microtubule sliding activity in vitro. Plays a role in primary cilia formation. Plays a role in centriole cohesion and subdistal appendage organization and function. Regulates the formation of the subdistal appendage via recruitment of DCTN1 to the centriole. Also required for ciliary basal feet formation and microtubule anchoring to mother centriole.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 600-699 of human KIF3A (Q9Y496).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)