SAB5702597
Anti-HSPA2 Antibody, clone 5C9X0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HSP70-2, HSP70-3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5C9X0, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.85 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ILNVTAADKSTGKENKITITNDKGRLSKDDIDRMVQEAERYKSEDEANRDRVAAKNALESYTYNIKQTVEDEKLRGKISEQDKNKILDKCQEVINWLDRNQMAEKDEYEHKQKELERVCNPIISKLYQGGPGGGSGGGGSGASGGPTIEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA2(3306)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1