Kluczowe dokumenty
SAB5702577
Sigma-Aldrich
Anti-TSC1 Antibody, clone 6Q10T10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
LAM, TSC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6Q10T10, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.49 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TTMGEASASIPTTVGSLPSSKSFLGMKARELFRNKSESQCDEDGMTSSLSESLKTELGKDLGVEAKIPLNLDGPHPSPPTPDSVGQLHIMDYNETHHEHS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSC1(7248)
Opis ogólny
This gene encodes a growth inhibitory protein thought to play a role in the stabilization of tuberin. Mutations in this gene have been associated with tuberous sclerosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2009]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1065-1164 of human Hamartin (Q92574).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1