Kluczowe dokumenty
SAB5702571
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MAD1/MAD1L1, klon 7O2C2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
MAD1, PIG9, TP53I9, TXBP181
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7O2C2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
83 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.35 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
QLEERAEQIRSKSHLIQVEREKMQMELSHKRARVELERAASTSARNYEREVDRNQELLTRIRQLQEREAGAEEKMQEQLERNRQCQQNLDAASKRLREKED
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAD1L1(8379)
Opis ogólny
MAD1L1 jest składnikiem punktu kontrolnego montażu wrzeciona mitotycznego, który zapobiega rozpoczęciu anafazy, dopóki wszystkie chromosomy nie zostaną prawidłowo wyrównane na płytce metafazy. MAD1L1 funkcjonuje jako homodimer i oddziałuje z MAD2L1. MAD1L1 może odgrywać rolę w kontroli cyklu komórkowego i supresji nowotworów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2015].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiego MAD1/MAD1L1 (Q9Y6D9).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)