Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702566
Sigma-Aldrich
Anti-PIK3R4/VPS15 Antibody, clone 5J3U5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
VPS15, p150
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
5J3U5, monoclonal
application:
IF
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, human, rat
metody:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5J3U5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
153 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.57 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
AGSDMKIRFWDLAYPERSYVVAGSTSSPSVSYYRKIIEGTEVVQEIQNKQKVGPSDDTPRRGPESLPVGHHDIITDVATFQTTQGFIVTASRDGIVKVWK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIK3R4(30849)
Opis ogólny
Regulatory subunit of the PI3K complex that mediates formation of phosphatidylinositol 3-phosphate; different complex forms are believed to play a role in multiple membrane trafficking pathways: PI3KC3-C1 is involved in initiation of autophagosomes and PI3KC3-C2 in maturation of autophagosomes and endocytosis. Involved in regulation of degradative endocytic trafficking and cytokinesis, probably in the context of PI3KC3-C2.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1259-1358 of human PIK3R4/VPS15 (Q99570).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)