SAB5702523
Anti-Bcl10 Antibody, clone 8H7A5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CARMEN, CIPER, CLAP, IMD37, c-E10, mE10
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8H7A5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.50 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MEPTAPSLTEEDLTEVKKDALENLRVYLCEKIIAERHFDHLRAKKILSREDTEEISCRTSSRKRAGKLLDYLQENPKGLDTLVESIRREKTQNFLIQKITDEVLKLRNIKLEHLKGLKCSSCEPFPDGATNNLSRSNSDESNFSEKLRASTVMYHPEGESSTTPFFSTNSSLNLPVLEVGRTENTIFSSTTLPRPGDPGAPPLPPDLQLEEEGTCANSSEMFLPLRSRTVSRQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL10(8915)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1