Kluczowe dokumenty
SAB5702516
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL17RA, klon 6Q2U9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CANDF5, CD217, CDw217, IL-17RA, IL17R, IMD51, hIL-17R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6Q2U9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
120 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.226 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GCSRPAMVLTDPHTPYEEEQRQSVQSDQGYISRSSPQPPEGLTEMEEEEEEEQDPGKPALPLSPEDLESLRSLQRQLLFRQLQKNSGWDTMGSESEGPSA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL17RA(23765)
Opis ogólny
Interleukina 17A (IL17A) jest cytokiną prozapalną wydzielaną przez aktywowane limfocyty T. Jest ona silnym induktorem dojrzewania prekursorów hematopoetycznych CD34-pozytywnych do neutrofili. Jest ona silnym czynnikiem indukującym dojrzewanie CD34-dodatnich prekursorów hematopoetycznych do neutrofili. Transbłonowe białko kodowane przez ten gen (receptor interleukiny 17A; IL17RA) jest wszechobecną glikoproteiną błonową typu I, która wiąże się z niskim powinowactwem do interleukiny 17A. Interleukina 17A i jej receptor odgrywają patogenną rolę w wielu chorobach zapalnych i autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Podobnie jak inne receptory cytokin, receptor ten ma prawdopodobnie strukturę multimeryczną. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, luty 2014].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 767-866 ludzkiej IL17RA (Q96F46).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)