Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702515
Sigma-Aldrich
Anti-βII-Tubulin/β2-Tubulin Antibody, clone 1R3R9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CDCBM5, TUBB, TUBB2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1R3R9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.5 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PNNVKTAVCDIPPRGLKMSATFIGNSTAIQELFKRISEQFTAMFRRKAFLHWYTGEGMDEMEFTEAESNMNDLVSEYQQYQDATADEQGEFEEEEGEDEA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Microtubules, key participants in processes such as mitosis and intracellular transport, are composed of heterodimers of alpha- and beta-tubulins. The protein encoded by this gene is a beta-tubulin. Defects in this gene are associated with complex cortical dysplasia with other brain malformations-5. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2015]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 346-445 of human βII-Tubulin/β2-Tubulin (Q13885).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)