Kluczowe dokumenty
SAB5702506
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
rabbit monoclonal, 0E9I7
Synonim(y):
DYT14, DYT5b, TYH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw hydroksylazie tyrozyny, klon 0E9I7, królicze monoklonalne,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0E9I7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.5mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MPTPDATTPQAKGFRRAVSELDAKQAEAIMVRGQGAPGPSLTGSPWPGTAAPAASYTPTPRSPRFIGRRQSLIEDARKEREAAVAAAAAAVPSEPGDPLE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TH(7054)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen bierze udział w konwersji tyrozyny do dopaminy. Jest to enzym ograniczający szybkość syntezy katecholamin, dlatego odgrywa kluczową rolę w fizjologii neuronów adrenergicznych. Mutacje w tym genie są związane z autosomalnym recesywnym zespołem Segawy. Dla tego genu odnotowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiej hydroksylazy tyrozynowej (P07101).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)