Key Documents
SAB5702496
Sigma-Aldrich
Anti-SAMHD1 Antibody, clone 4C7B3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CHBL2, DCIP, HDDC1, MOP-5, SBBI88
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4C7B3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
72 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
NRAIRITKNQVSQLLPEKFAEQLIRVYCKKVDRKSLYAARQYFVQWCADRNFTKPQDGDVIAPLITPQKKEWNDSTSVQNPTRLREASKSRVQLFKDDPM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAMHD1(25939)
Opis ogólny
This gene may play a role in regulation of the innate immune response. The encoded protein is upregulated in response to viral infection and may be involved in mediation of tumor necrosis factor-alpha proinflammatory responses. Mutations in this gene have been associated with Aicardi-Goutieres syndrome. [provided by RefSeq, Mar 2010]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 527-626 of human SAMHD1 (Q9Y3Z3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1