Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5702480
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw syntetazie cytrynianowej, klon 4Z10Z8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4Z10Z8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.20 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HLPNDPMFKLVAQLYKIVPNVLLEQGKAKNPWPNVDAHSGVLLQYYGMTEMNYYTVLFGVSRALGVLAQLIWSRALGFPLERPKSMSTEGLMKFVDSKSG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CS(1431)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest enzymem cyklu trójkarboksylowego Krebsa, który katalizuje syntezę cytrynianu z oksalooctanu i acetylo-koenzymu A. Enzym ten występuje w prawie wszystkich komórkach zdolnych do metabolizmu oksydacyjnego. Białko to jest kodowane jądrowo i transportowane do macierzy mitochondrialnej, gdzie znajduje się jego dojrzała forma. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 367-466 ludzkiej syntetazy cytrynianowej (O75390).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)