Kluczowe dokumenty
SAB5702468
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ESRRA, klon 2R10S3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ERR1, ERRa, ERRalfa, ESRL1, NR3B1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2R10S3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.34 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSSQVVGIEPLYIKAEPASPDSPKGSSETETEPPVALAPGPAPTRCLPGHKEEEDGEGAGPGEQGGGKLVLSSLPKRLCLVCGDVASGYHYGVASCEACK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESRRA(2101)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest receptorem jądrowym, który jest blisko spokrewniony z receptorem estrogenowym. Białko to działa jako specyficzny dla miejsca regulator transkrypcji i wykazano również, że oddziałuje z estrogenem i czynnikiem transkrypcyjnym TFIIB poprzez bezpośredni kontakt białko-białko. Wiązanie i aktywność regulacyjna tego białka zostały wykazane w regulacji różnych genów, w tym laktoferyny, osteopontyny, dehydrogenazy średniołańcuchowego acylo-koenzymu A (MCAD) i genów receptorów hormonów tarczycy. Przetworzony pseudogen ESRRA znajduje się na chromosomie 13q12.1. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2013].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego ESRRA (P11474).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)