SAB5702442
Anti-COX1/PTGS1 Antibody, clone 8L4X10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
COX1, COX3, PCOX1, PES-1, PGG/HS, PGHS-1, PGHS1, PHS1, PTGHS
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8L4X10, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.33 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GLDRYQCDCTRTGYSGPNCTIPGLWTWLRNSLRPSPSFTHFLLTHGRWFWEFVNATFIREMLMRLVLTVRSNLIPSPPTYNSAHDYISWESFSNVSYYTRI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGS1(5742)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1