Kluczowe dokumenty
SAB5702439
Sigma-Aldrich
Anti-PFKFB3 Antibody, clone 7X10D9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
IPFK2, PFK2, iPFK-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
7X10D9, monoclonal
application:
IHC
IP
WB
reaktywność gatunkowa:
mouse, mouse
metody:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7X10D9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSEDAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEEHVASTSAALPSCLPPEVPT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PFKFB3(5209)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to a family of bifunctional proteins that are involved in both the synthesis and degradation of fructose-2,6-bisphosphate, a regulatory molecule that controls glycolysis in eukaryotes. The encoded protein has a 6-phosphofructo-2-kinase activity that catalyzes the synthesis of fructose-2,6-bisphosphate (F2,6BP), and a fructose-2,6-biphosphatase activity that catalyzes the degradation of F2,6BP. This protein is required for cell cycle progression and prevention of apoptosis. It functions as a regulator of cyclin-dependent kinase 1, linking glucose metabolism to cell proliferation and survival in tumor cells. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Apr 2016]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human PFKFB3 (NP_004557.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC, IP
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)