Kluczowe dokumenty
SAB5702435
Sigma-Aldrich
Anti-PDIA6 Antibody, clone 2Q1L1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ERP5, P5, TXNDC7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2Q1L1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
2mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MALLVLGLVSCTFFLAVNGLYSSSDDVIELTPSNFNREVIQSDSLWLVEFYAPWCGHCQRLTPEWKKAATALKDVVKVGAVDADKHHSLGGQYGVQGFPT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDIA6(10130)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the disulfide isomerase (PDI) family of endoplasmic reticulum (ER) proteins that catalyze protein folding and thiol-disulfide interchange reactions. The encoded protein has an N-terminal ER-signal sequence, two catalytically active thioredoxin (TRX) domains, a TRX-like domain, and a C-terminal ER-retention sequence. This protein inhibits the aggregation of misfolded proteins and exhibits both isomerase and chaperone activity. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Dec 2016]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PDIA6 (Q15084).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)