Kluczowe dokumenty
SAB5702410
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw receptorowi purynergicznemu P2Y6, klon 4I8C9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
P2Y6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4I8C9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.58 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VAQERRGKAARMAVVVAAAFAISFLPFHITKTAYLAVRSTPGVPCTVLEAFAAAYKGTRPFASANSVLDPILFYFTQKKFRRRPHELLQKLTAKWQRQGR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P2RY6(5031)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny receptorów P2, które są aktywowane przez zewnątrzkomórkowe nukleotydy i podzielone na kanały jonowe bramkowane ligandem P2X i receptory sprzężone z białkiem G P2Y. Rodzina ta ma kilka podtypów receptorów o różnej selektywności farmakologicznej, która w niektórych przypadkach pokrywa się, dla różnych nukleotydów adenozyny i urydyny. Ten receptor, który jest receptorem sprzężonym z białkiem G, reaguje na UDP, częściowo reaguje na UTP i ADP i nie reaguje na ATP. Proponuje się, że receptor ten pośredniczy w reakcjach zapalnych. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, które kodują różne izoformy białka. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2013].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 229-328 ludzkiego receptora purynergicznego P2Y6 (Q15077).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)