Kluczowe dokumenty
SAB5702374
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RPA70/RPA1, klon 5R7S3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HSSB, MST075, REPA1, RF-A, RP-A, RPA70
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5R7S3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.55 mg/mL
metody
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MVGQLSEGAIAAIMQKGDTNIKPILQVINIRPITTGNSPPRYRLLMSDGLNTLSSFMLATQLNPLVEEEQLSSNCVCQIHRFIVNTLKDGRRVVILMELE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPA1(6117)
Opis ogólny
Jako część heterotrimerycznego kompleksu białka replikacyjnego A (RPA/RP-A), wiąże i stabilizuje jednoniciowe intermediaty DNA, które tworzą się podczas replikacji DNA lub po stresie DNA. Zapobiega ich reanalizie, a jednocześnie rekrutuje i aktywuje różne białka i kompleksy zaangażowane w metabolizm DNA. W ten sposób odgrywa istotną rolę zarówno w replikacji DNA, jak i odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA. W odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA kompleks RPA kontroluje naprawę DNA i aktywację punktu kontrolnego uszkodzeń DNA.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego RPA70/RPA1 (P27694).
Zastosowanie
WB, IP, ChIP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)