SAB5702371
Anti-HTRA2 Antibody, clone 4H8C4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
MGCA8, OMI, PARK13, PRSS25
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4H8C4, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.48 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GTRSRAWLAVALGAGGAVLLLLWGGGRGPPAVLAAVPSPPPASPRSQYNFIADVVEKTAPAVVYIEILDRHPFLGREVPISNGSGFVVAADGLIVTNAHVV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTRA2(27429)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1