SAB5702364
Anti-MSMB Antibody, clone 4L8B5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HPC13, IGBF, MSP, MSPB, PN44, PRPS, PSP, PSP-94, PSP57, PSP94
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4L8B5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.4 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MNVLLGSVVIFATFVTLCNASCYFIPNEGVPGDSTRKCMDLKGNKHPINSEWQTDNCETCTCYETEISCCTLVSTPVGYDKDNCQRIFKKEDCKYIVVEK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSMB(4477)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1