Kluczowe dokumenty
SAB5702363
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-DDAH2, klon 5M4Y4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
DDAH, DDAHII, G6a, HEL-S-277, NG30
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5M4Y4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.05 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLQLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDAH2(23564)
Opis ogólny
Gen ten koduje dimetyloargininową dimetyloaminohydrolazę. Kodowany enzym funkcjonuje w wytwarzaniu tlenku azotu poprzez regulację komórkowych stężeń metyloarginin, które z kolei hamują aktywność syntazy tlenku azotu. Białko może być zlokalizowane w mitochondriach. Alternatywny splicing skutkujący wieloma wariantami transkryptu. [Dostarczone przez RefSeq, grudzień 2014].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego DDAH2 (O95865).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)