SAB5702358
Anti-Cyclin H Antibody, clone 3N5S3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CAK, CycH, p34, p37
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3N5S3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.10 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
AGITMESYLSESLMLKENRTCLSQLLDIMKSMRNLVKKYEPPRSEEVAVLKQKLERCHSAELALNVITKKRKGYEDDDYVSKKSKHEEEEWTDDDLVESL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCNH(902)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)