SAB5702341
Anti-MELK Antibody, clone 4F10X4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HPK38
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4F10X4, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
75 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.55 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MKDYDELLKYYELHETIGTGGFAKVKLACHILTGEMVAIKIMDKNTLGSDLPRIKTEIEALKNLRHQHICQLYHVLETANKIFMVLEYCPGGELFDYIIS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MELK(9833)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1