Kluczowe dokumenty
SAB5702337
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-AHR, klon 1B10E5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
bHLHe76
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1B10E5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
100 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.10 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LEQQQQHHQKQVVVEPQQQLCQKMKHMQVNGMFENWNSNQFVPFNCPQQDPQQYNVFTDLHGISQEFPYKSEMDSMPYTQNFISCNQPVLPQHSKCTELDYPMGSFEPSPYPTTSSLEDFVTCLQLPENQKHGLNPQSAIITPQTCYAGAVSMYQCQPEPQHTHVGQMQYNPVLPGQQAFLNKFQNGVLNETYPAELNNINNTQTTTHLQPLHHPSEARPFPDLTSSGFL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AHR(196)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest aktywowanym ligandem czynnikiem transkrypcyjnym typu helisa-pętla-helisa zaangażowanym w regulację odpowiedzi biologicznej na planarne węglowodory aromatyczne. Wykazano, że receptor ten reguluje enzymy metabolizujące ksenobiotyki, takie jak cytochrom P450. Przed związaniem ligandu kodowane białko jest sekwestrowane w cytoplazmie; po związaniu ligandu białko to przemieszcza się do jądra i stymuluje transkrypcję genów docelowych. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2015].
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 619-848 ludzkiego AHR (NP_001612.1).
Zastosowanie
WB, IHC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)