Kluczowe dokumenty
SAB5702334
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw apolipoproteinie A2, klon 5F7U1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
Apo-AII, ApoA-II, apoAII
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5F7U1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
10 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MKLLAATVLLLTICSLEGALVRRQAKEPCVESLVSQYFQTVTDYGKDLMEKVKSPELQAEAKSYFEKSKEQLTPLIKKAGTELVNFLSYFVELGTQPATQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOA2(336)
Opis ogólny
Gen ten koduje apolipoproteinę (apo-) A-II, która jest drugim najobficiej występującym białkiem cząsteczek lipoprotein o wysokiej gęstości. Białko to występuje w osoczu jako monomer, homodimer lub heterodimer z apolipoproteiną D. Defekty tego genu mogą powodować niedobór apolipoproteiny A-II lub hipercholesterolemię. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-110 ludzkiej apolipoproteiny A2 (P02652).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702334-100UL4065270694805