SAB5702332
Anti-E2F2 Antibody, clone 1H7D6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
E2F-2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1H7D6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
CPEEVQEPDSPSEEPLPSTSTLCPSPDSAQPSSSTDPSIMEPTASSVPAPAPTPQQAPPPPSLVPLEATDSLLELPHPLLQQTEDQFLSPTLA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F2(1870)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1