Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702329
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ADAMTS13, klon 7B2Z8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ADAM-TS13, ADAMTS-13, C9orf8, VWFCP, vWF-CP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7B2Z8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
190 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
2 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LSPGAPLKGRPPSPGFQRQRQRQRRAAGGILHLELLVAVGPDVFQAHQEDTERYVLTNLNIGAELLRDPSLGAQFRVHLVKMVILTEPEGAPNITANLTSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek zawierających kilka różnych regionów, w tym domenę metaloproteinazy, domenę podobną do dezintegryny i motyw trombospondyny typu 1 (TS). Enzym kodowany przez ten gen specyficznie rozszczepia czynnik von Willebranda (vWF). Defekty tego genu są związane z zakrzepową plamicą małopłytkową. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2013].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiego ADAMTS13 (Q76LX8).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)