SAB5702327
Anti-Cadherin-13 (CDH13) Antibody, clone 4Z8D1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CDHH, P105
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4Z8D1, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
3 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PHAEDMAELVIVGGKDIQGSLQDIFKFARTSPVPRQKRSIVVSPILIPENQRQPFPRDVGKVVDSDRPERSKFRLTGKGVDQEPKGIFRINENTGSVSVT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH13(1012)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)