Key Documents
SAB5702326
Sigma-Aldrich
Anti-NUDEL/NDEL1 Antibody, clone 9C8T10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EOPA, MITAP1, NDE1L1, NDE2, NUDEL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9C8T10, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.35 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MDGEDIPDFSSLKEETAYWKELSLKYKQSFQEARDELVEFQEGSRELEAELEAQLVQAEQRNRDLQADNQRLKYEVEALKEKLEHQYAQSYKQVSVLEDD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDEL1(81565)
Opis ogólny
This gene encodes a coiled-coil protein that plays a role in multiple processes including cytoskeletal organization, cell signaling and neuron migration, outgrowth and maintenance. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome X. [provided by RefSeq, Mar 2012]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NUDEL/NDEL1 (Q9GZM8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1