SAB5702325
Anti-Lipin 1 Antibody, clone 4Y2U3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
PAP1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4Y2U3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
130 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.27 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MHLATSPILSEGASRMECQLKRGSVDRMRGLDPSTPAQVIAPSETPSSSSVVKKRRKRRRKSQLDSLKRDDNMNTSEDEDMFPIEMSSDEAMELLESSRT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LPIN1(23175)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1