SAB5702322
Anti-ACLY Antibody, clone 8A0V0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ACL, ATPCL, CLATP
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8A0V0, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.26 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ATPLLDYALEVEKITTSKKPNLILNVDGLIGVAFVDMLRNCGSFTREEADEYIDIGALNGIFVLGRSMGFIGHYLDQKRLKQGLYRHPWDDISYVLPEHMSM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACLY(47)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1