SAB5702320
Anti-MEKK3 Antibody, clone 9N3Y9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
MAPKKK3, MEKK3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9N3Y9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
78 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.05 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MDEQEALNSIMNDLVALQMNRRHRMPGYETMKNKDTGHSNRQSDVRIKFEHNGERRIIAFSRPVKYEDVEHKVTTVFGQPLDLHYMNNELSILLKNQDDL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP3K3(4215)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)