Kluczowe dokumenty
SAB5702315
Sigma-Aldrich
Anti-Gelsolin Antibody, clone 5O10O1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ADF, AGEL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
5O10O1, monoclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
mouse, mouse
metody:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5O10O1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
86 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DQTDGLGLSYLSSHIANVERVPFDAATLHTSTAMAAQHGMDDDGTGQKQIWRIEGSNKVPVDPATYGQFYGGDSYIILYNYRHGGRQGQIIYNWQGAQSTQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSN(2934)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene binds to the "plus" ends of actin monomers and filaments to prevent monomer exchange. The encoded calcium-regulated protein functions in both assembly and disassembly of actin filaments. Defects in this gene are a cause of familial amyloidosis Finnish type (FAF). Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human Gelsolin (P06396).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)