Kluczowe dokumenty
SAB5702306
Sigma-Aldrich
Anti-HEC1/NDC80 Antibody, clone 4W2Y2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2, TID3, hsNDC80
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
4W2Y2, monoclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4W2Y2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
76 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.16 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ESTVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDC80(10403)
Opis ogólny
This gene encodes a component of the NDC80 kinetochore complex. The encoded protein consists of an N-terminal microtubule binding domain and a C-terminal coiled-coiled domain that interacts with other components of the complex. This protein functions to organize and stabilize microtubule-kinetochore interactions and is required for proper chromosome segregation. [provided by RefSeq, Oct 2011]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 543-642 of human HEC1/NDC80 (O14777).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)