Kluczowe dokumenty
SAB5702296
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TGF beta indukowane (TGFBI), klon 7Q5O9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BIGH3, CDB1, CDG2, CDGG1, CSD, CSD1, CSD2, CSD3, EBMD, LCD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7Q5O9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
66 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.19 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
AVQKVIGTNRKYFTNCKQWYQRKICGKSTVISYECCPGYEKVPGEKGCPAALPLSNLYETLGVVGSTTTQLYTDRTEKLRPEMEGPGSFTIFAPSNEAWAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFBI(7045)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zawierające RGD, które wiąże się z kolagenami typu I, II i IV. Motyw RGD występuje w wielu białkach macierzy zewnątrzkomórkowej modulujących adhezję komórek i służy jako sekwencja rozpoznająca ligand dla kilku integryn. Białko to odgrywa rolę w interakcjach komórka-kolagen i może być zaangażowane w tworzenie kości endochondrialnej w chrząstce. Białko jest indukowane przez transformujący czynnik wzrostu beta i działa hamująco na adhezję komórek. Mutacje w tym genie są związane z wieloma rodzajami dystrofii rogówki. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiego TGF beta indukowanego (TGFBI) (Q15582).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702296-100UL4065270699787