Kluczowe dokumenty
SAB5702293
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-AHCY, klon 4E9H10, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AHCY, SAHH, adoHcyaza, adenozylohomocysteinaza
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4E9H10, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GHFDVEIDVKWLNENAVEKVNIKPQVDRYRLKNGRRIILLAEGRLVNLGCAMGHPSFVMSNSFTNQVMAQIELWTHPDKYPVGVHFLPKKLDEAVAEAHLG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AHCY(191)
Opis ogólny
Hydrolaza S-adenozylohomocysteiny należy do rodziny adenozylohomocysteinaz. Katalizuje odwracalną hydrolizę S-adenozylohomocysteiny (AdoHcy) do adenozyny (Ado) i L-homocysteiny (Hcy). W ten sposób reguluje wewnątrzkomórkowe stężenie S-adenozylohomocysteiny (SAH), które uważa się za ważne dla reakcji transmetylacji. Niedobór tego białka jest jedną z różnych przyczyn hipermetioninemii. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 300-400 ludzkiego AHCY (P23526).
Zastosowanie
WB, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)