SAB5702290
Anti-Zyxin Antibody, clone 4F9P3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ESP-2, HED-2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4F9P3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
78 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.1 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TQPRGPPASSPAPAPKFSPVTPKFTPVASKFSPGAPGGSGSQPNQKLGHPEALSAGTGSPQPPSFTYAQQREKPRVQEKQHPVPPPAQNQNQVRSPGAPGP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZYX(7791)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1