Kluczowe dokumenty
SAB5702278
Sigma-Aldrich
Anti-Annexin A11 Antibody, clone 8O5Z5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ANXA11,ANX11,CAP50
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
8O5Z5, monoclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
mouse, mouse
metody:
western blot: 1:500 - 1:1000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8O5Z5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
FDIYEIKEAIKGVGTDEACLIEILASRSNEHIRELNRAYKAEFKKTLEEAIRSDTSGHFQRLLISLSQGNRDESTNVDMSLAQRDAQELYAAGENRLGTDESKFNAVLCSRSRAHLVAVFNEYQRMTGRDIEKSICREMSGDLEEGMLAVVKCLKNTPAFFAERLNKAMRGAGTKDRTLIRIMVSRSETDLLDIRSEYKRMYGKSLYHDISGDTSGDYRKILLKICGGND
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANXA11(311)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the annexin family, a group of calcium-dependent phospholipid-binding proteins. Annexins have unique N-terminal domains and conserved C-terminal domains, which contain calcium-dependent phospholipid-binding sites. The encoded protein is a 56-kD antigen recognized by sera from patients with various autoimmune diseases. Several transcript variants encoding two different isoforms have been identified.
Immunogen
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 276-505 of human Annexin A11 (NP_001148.1).
Zastosowanie
WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)