Kluczowe dokumenty
SAB5702266
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SLFN11, klon 8G3G0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
SLFN8/9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8G3G0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
101 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LYRRSETSVRSMDSREAFCFLKTKRKPKILEEGPFHKIHKGVYQELPNSDPADPNSDPADLIFQKDYLEYGEILPFPESQLVEFKQFSTKHFQEYVKRTIPEYVPAFANTGGGYLFIGVDDKSREVLGCAKENVDPDSLRRKIEQAIYKLPCVHFCQPQRPITFTLKIVNVLKRGELYGYACMIRVNPFCCAVFSEA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLFN11(91607)
Opis ogólny
Inhibitor replikacji DNA, który promuje śmierć komórki w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. Działa jako strażnik genomu, zabijając komórki z wadliwą replikacją. Trwale blokuje zestresowane widełki replikacyjne poprzez otwieranie chromatyny w miejscach inicjacji replikacji w zestresowanych widełkach replikacyjnych, prawdopodobnie prowadząc do odwijania DNA przed helikazą MCM i blokowania progresji widełek, ostatecznie prowadząc do śmierci komórki. Działa niezależnie od ATR. Działa również jako białko przeciwwirusowe indukowane interferonem (IFN), które działa jako inhibitor syntezy białek retrowirusowych. W szczególności znosi produkcję retrowirusów, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności 1 (HIV-1), działając jako specyficzny inhibitor syntezy białek kodowanych przez retrowirusy w sposób zależny od kodonu. Wiąże się z tRNA i wykorzystuje unikalną tendencję kodonów wirusowych w kierunku nukleotydów A/T. Dokładny mechanizm hamowania jest niejasny: może sekwestrować tRNA, zapobiegać ich dojrzewaniu poprzez przetwarzanie potranskrypcyjne lub przyspieszać ich deacylację. Nie hamuje odwrotnej transkrypcji, integracji ani produkcji i eksportu jądrowego wirusowego RNA.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 132-328 ludzkiego SLFN11 (NP_689483.3).
Zastosowanie
WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)