SAB5702222
Anti-SPOP Antibody, clone 2N8L8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
BTBD32, TEF2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2N8L8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.08 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VFKEMMCFIYTGKAPNLDKMADDLLAAADKYALERLKVMCEDALCSNLSVENAAEILILADLHSADQLKTQAVDFINYHASDVLETSGWKSMVVSHPHLVA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPOP(8405)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1