Kluczowe dokumenty
SAB5702195
Sigma-Aldrich
Anti-eIF2C3 Antibody, clone 8E0O6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EIF2C3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8E0O6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
97 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.88 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RTERVGRSGNIPAGTTVDTDITHPYEFDFYLCSHAGIQGTSRPSHYHVLWDDNCFTADELQLLTYQLCHTYVRCTRSVSIPAPAYYAHLVAFRARYHLVDKEHDSAEGSHVSGQSNGRDPQALAKAVQIHQDTLRTMYFA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGO3(192669)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the Argonaute family of proteins which play a role in RNA interference. The encoded protein is highly basic, contains a PAZ domain and a PIWI domain, and may play a role in short-interfering-RNA-mediated gene silencing. This gene is located on chromosome 1 in a tandem cluster of closely related family members including argonaute 4 and eukaryotic translation initiation factor 2C, 1. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 721-860 of human eIF2C3 (Q9H9G7).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)