Kluczowe dokumenty
SAB5702188
Sigma-Aldrich
Anti-Rad21 Antibody, clone 9H0H6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CDLS4, HR21, HRAD21, MCD1, NXP1, SCC1, hHR21
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9H0H6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
130 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.2 mg/mL
metody
ChIP: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EKEDDEEEEDEDASGGDQDQEERRWNKRTQQMLHGLQRALAKTGAESISLLELCRNTNRKQAAAKFYSFLVLKKQQAIELTQEEPYSDIIATPGPRFHII
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD21(5885)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is highly similar to the gene product of Schizosaccharomyces pombe rad21, a gene involved in the repair of DNA double-strand breaks, as well as in chromatid cohesion during mitosis. This protein is a nuclear phospho-protein, which becomes hyperphosphorylated in cell cycle M phase. The highly regulated association of this protein with mitotic chromatin specifically at the centromere region suggests its role in sister chromatid cohesion in mitotic cells. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 532-631 of human Rad21 (O60216).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, ChIP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)