SAB5702178
Anti-Thyroid Peroxidase Antibody, clone 3C4A4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
MSA, TDH2A, TPX
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3C4A4, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.09 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MRALAVLSVTLVMACTEAFFPFISRGKELLWGKPEESRVSSVLEESKRLVDTAMYATMQRNLKKRGILSPAQLLSFSKLPEPTSGVIARAAEIMETSIQA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPO(7173)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1