Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5702151
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
rabbit monoclonal, 10T9N2
Synonim(y):
CD51, MSK8, VNRA, VTNR, integryna alfa V, ITGAV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Integryna alfa V (ITGAV/CD51), klon 10T9N2, królicze monoklonalne,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10T9N2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
140 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SLKSSASFNVIEFPYKNLPIEDITNSTLVTTNVTWGIQPAPMPVPVWVIILAVLAGLLLLAVLVFVMYRMGFFKRVRPPQEEQEREQLQPHENGEGNSET
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny łańcuchów alfa integryn. Integryny są heterodimerycznymi integralnymi białkami błonowymi składającymi się z podjednostki alfa i podjednostki beta, które funkcjonują w adhezji i sygnalizacji na powierzchni komórki. Kodowana preproteina jest przetwarzana proteolitycznie w celu wygenerowania lekkich i ciężkich łańcuchów, które składają się na podjednostkę alfa V. Podjednostka ta wiąże się z podjednostkami beta 1, beta 3, beta 5, beta 6 i beta 8. Heterodimer składający się z podjednostek alfa V i beta 3 jest również znany jako receptor witronektyny. Integryna ta może regulować angiogenezę i progresję nowotworów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Należy zauważyć, że podjednostki integryny alfa 5 i integryny alfa V są kodowane przez różne geny. [dostarczone przez RefSeq, październik 2015].
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 949-1048 ludzkiej integryny alfa V (ITGAV/CD51) (NP_002201.2).
Zastosowanie
WB, IHC, FC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702151-100UL4065270698346